Få mere at vide
Acetonitril med 0,1% TFA, LC/MS-kvalitet, Thermo Scientific
Artikelnummer. 30280967 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30280967 2.5 L
30280962 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30280967 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. TL01212500
 Begrænset vare
På lager
  • Ideel høj renhed mobilfaseblanding til LC/MS og UHPLC-UV applikationer
  • Forblandet for nemheds brug
  • Lavt metalionindhold for at sikre minimal metalforurening
  • TFA er et almindeligt mobilt faseadditiv, der kan fungere som et ionparreagens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grad LC-MS
Mængde 2.5 L
Form Væske
Reagenstype Opløsningsmiddelblanding
Til brug med Væskekromatografi, massespektrometri