Få mere at vide
Acetonitril med 0,1% myresyre (v/v), Optima™ LC/MS-kvalitet
Artikelnummer. 10678935 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Ravflaske med bred hals
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10678935 1 L Ravflaske med bred hals 1 L
10118464 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10678935 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. LS1201
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
0,1% myresyre i acetonitril (v/v), C2H3N, CAS Number-75-05-8, 64-18-6, formisoton, formylsyre, kollo-bueglatt, formira, aminicsyre, bilorin, acide formique, myrmicyl, hydrogenkarboxylsyre, metansyre, 2,5L | CAS: 75-05-8
0,1% myresyre i acetonitril (v/v), C2H3N, CAS nummer-75-05-8, 64-18-6, acide formique, aminsyre, bilorin, collo-bueglatt, formira, formisoton, formylsyre, hydrogencarboxylsyre, methansyre, myrmicylsyre, myrmicylsyre
  • Ideel mobilfaseblanding med høj renhed til LC/MS og UHPLC-UV applikationer
  • Forblandet for nem brug
  • Lavt indhold af metalioner for at sikre minimal metalforurening
  • Myresyre (FA) er et almindeligt mobilfaseadditiv, der giver protoner til LC/MS-analyse
  • FA er også kendt for at forbedre topformerne af den resulterende separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Tekniske data
Grad LC-MS
Varens navn 0,1 % myresyre i acetonitril (v/v)
Mængde 1 L
Form Væske
Reagenstype Opløsningsmiddelblandinger
Emballage Ravflaske med bred hals
LCMS Gradient Egnethed Bestå test
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile with 0.1% Formic acid (v/v) for HPLC Gradient analysis
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Formicacid