Få mere at vide
Acetonitril med 0,1% myresyre, LC/MS-kvalitet, Thermo Scientific
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
- Ideel høj renhed mobilfaseblanding til LC/MS og UHPLC-UV applikationer
- Forblandet for nemheds brug
- Lavt metalionindhold for at sikre minimal metalforurening
- Myresyre (FA) er et almindeligt mobilfase-additiv, der leverer protoner til LC/MS-analyse
- FA er også kendt for at forbedre topformerne af den resulterende adskillelse
Tekniske data
Tekniske data
| Grad | LC-MS |
| Varens navn | 0,1% myresyre i acetonitril (v/v) |
| Mængde | 500 mL |
| Form | Væske |
| Reagenstype | Opløsningsmiddelblanding |
| Til brug med | Væskekromatografi, massespektrometri |