Få mere at vide
Acetonitril med 0,1% myresyre, LC/MS-kvalitet, Thermo Scientific
Artikelnummer. 30280944 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30280944 2.5 L 2.5 L
30280959 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30280944 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. TL01202500
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
  • Ideel høj renhed mobilfaseblanding til LC/MS og UHPLC-UV applikationer
  • Forblandet for nemheds brug
  • Lavt metalionindhold for at sikre minimal metalforurening
  • Myresyre (FA) er et almindeligt mobilfase-additiv, der leverer protoner til LC/MS-analyse
  • FA er også kendt for at forbedre topformerne af den resulterende adskillelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grad LC-MS
Varens navn 0,1% myresyre i acetonitril (v/v)
Mængde 2.5 L
Form Væske
Reagenstype Opløsningsmiddelblanding
Til brug med Væskekromatografi, massespektrometri