Få mere at vide
Acetonitril med 0,05% trifluoreddikesyre (TFA), Optima LC/MS, Fisher Chemical
Artikelnummer. 30117576 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
4 L
Artikelnummer. Mængde
30117576 4 L
1 options
Artikelnummer. 30117576 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. LS1174
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Ideel højrenhed organisk mobilfase til LC/MS og UHPLC-UV applikationer, specifikt protein- og peptidseparationer
  • Velegnet til LC-MS og UHPLC-UV
  • Lavere TFA-indhold forbedrer separationer ved at minimere ionundertrykkelse
  • Forudblandet mobilfase forenkler tilberedningen, hvilket giver mere tid til at køre og analysere prøver
  • TFA er et almindeligt mobilt faseadditiv og ionparreagens i kromatografi
  • Komplementært til 0,05% TFA-vandblandingen -- LS1154
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grad OPTIMA LC-MS
Mængde 4 L
Form Væske
CAS 76-05-1