Få mere at vide
Acetonitril med 0,05% TFA, LC/MS-kvalitet, Thermo Scientific
Artikelnummer. 30280964 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
4 L
Artikelnummer. Mængde
30280964 4 L
1 options
Artikelnummer. 30280964 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. TL01174000
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-03-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile with 0.05% TFA
CAS 76-05-1, 75-05-8
Mængde 4 L
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C2HF3O2
MDL nummer MFCD00004169
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn trifluoroacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 114.02
Grad LC-MS