Få mere at vide
Acetone, til spormetalanalyse, Primar™ , Fisher Chemical
Artikelnummer. 10243800 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2,5 l
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10243800 2,5 l 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 10243800 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/0604/17
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Tekniske data
Emballage Ravgul glasflaske
CAS 67-64-1
Damptryk 247 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,32 mPaS ved 20 °C
Dampdensitet 2
Fysisk form Væske
Molekylær formel C3H6O
MDL nummer 8765
Farve Farveløs
pH 7
Smeltepunkt -95 °C
Kogepunkt 56 °C
Mængde 2,5 l
Formel vægt 58,08g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.