Få mere at vide
Acetone, Tested according to Ph.Eur., Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15600520
Mængde:
5 L
25 L
Emballage:
Aluminum Bottle
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
25 L
5 L
Artikelnummer. 15600520
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 005805L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tested according to Ph.Eur.
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -94°C
Navn note Tested According to Ph.Eur.
Farve Colorless
Tæthed 0.791g/mL at 25°C
Kogepunkt 56°C
Mængde 5 L
Eksplosionsgrænse 0.132
Flammepunkt −17°C (1.4°F)
Emballage Aluminum Bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks n20/D 1.359(lit.)
Lineær formel CH3COCH3
Damptryk 184mmHg (20°C)
FN nummer UN1090
Beilstein 635680
Formel vægt 58.08g/mol