missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetone, syntesekvalitet, Scharlab

Artikelnummer. 12486591
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
Emballage:
HDPE flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12486591 1 L HDPE flaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12486591 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC03061000

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Opløsningsmiddel, der anvendes i organisk syntese som opløsningsmedie.

Synteseklassekemikalier til laboratoriebrug, der anvendes i organisk syntese som opløsningsmedier til laboratorieopgaver og til rutineforskning, hvor den højere analytiske karakter ikke er påkrævet.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -95°C
CAS 67-64-1
Farve Farveløs
Tæthed 0.79g/cm3 at 20°C
Mængde 1 L
Flammepunkt −20°
Identifikation Passes test
Tændingspunkt 540°C
Emballage HDPE flaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3588
Renhedsgrad noter Applications: solvents, analytical chemistry, synthesis of organic products, photography
Rester efter fordampning Max. 0.002%
Molekylær formel C3H6O
Lineær formel (CH3)2CO
Damptryk 233 hPa at 20°C
MDL nummer MFCD00008765
FN nummer 1090
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Kogepunkt 56°C
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)=O
IUPAC navn propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formel vægt 58.08g/mol
Procent renhed Min. 99.5%
Grad Syntese
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.