Få mere at vide
Acetone, spektrofotometrisk kvalitet, 99,5+%
Artikelnummer. 11318397
Skift visning
Mængde:
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318397 1 L 1 L
11308397 1 L 1 L
15431257 4 x 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032451.K2
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58,08 g/mol
Acetone bruges i spektrofotometri og miljøtest.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt °C to 94°C
Farve Farveløs
Udseende Colorless liquid
Tæthed 0.791 g/cm3 at 20°C
Mængde 1 L
Flammepunkt -17°C (1°F)
Lugt Characteristic
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.359
Analyseprocentområde >99.5%
Damptryk 247 hPa (185mm Hg) at 20°C
Beilstein 635680
Kogepunkt 56°C
Opløselighedsinformation Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Formel vægt 58.08
Grad Spektrofotometrisk