Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetone |
| Smeltepunkt | -95,0 °C |
| Tæthed | 0.7900 g/mL |
| Mængde | 25 L |
| Flammepunkt | -20 °C |
| Emballage | Plast tromle |
| Brydningsindeks | 1.3585 |
| Specifik vægtfylde | 0.79 |
| Lineær formel | CH3COCH3 |
| Viskositet | 0,32 mPa (20 °C) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Acetone
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: acetone