Få mere at vide
Acetone, halvlederkvalitet, 99,5%
Artikelnummer. 11363557
Skift visning
Mængde:
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363557 4 x 1 L 4 L
11343557 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 019392.M1
 Begrænset vare
På lager
Maksimalt niveau af urenheder: Farve (APHA) 10, Fordampningsrester 5ppm, Surhedsgrad 0,3 μeq/g, Alkalinitet 0,5μeq/g, H2 O 0,5%, Opløselighed i H2 O P.T., Cl 0,2ppm, PO4 0,1ppm | CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58,08 g/mol
Acetone, halvlederkvalitet er velegnet til brug i elektronik og printkort fremstilling. Dens luminescensintensitet er afhængig af opløsningens komponenter, og absorptionen af UV-lys inducerer fotolyse og produktion af radialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt °C til 94 °C
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 0.791
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt -17 °C (1 °F)
Tændingspunkt 465 °C (869 °F)
Lugt Karakteristik
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.359
Analyseprocentområde 99.5%
Damptryk 247 hPa (185 mm Hg) ved 20 °C
Beilstein 63580
Kogepunkt 56 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand, benzen, alkohol, dimethylformamid, ether, kloroform og de fleste olier.
Formel vægt 58.08
Grad Halvleder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone