Få mere at vide
Acetone, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reagens ISO, Reagens Europæisk Farmakopæi, Solstice
Artikelnummer. 16615903
Skift visning
Mængde:
195 L
Artikelnummer. Mængde
16615903 195 L
1 options
Artikelnummer. 16615903 Leverandør Fluka Leverandørnr. 65749195L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22410.00 DKK
    16260.48 DKK / 195 L
    Spare 6149.52 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -95 °C
CAS 67-64-1
Farve Farveløs
Tæthed 0,79 g/cm3 (20 °C)
Mængde 195 L
Flammepunkt -17 °C
Molekylær formel C3H6O
MDL nummer MFCD00008765
Beilstein 635680
Synonym Acetonum
Kogepunkt 55 °C til 57 °C (10¹⁳ hPa)
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)=O
IUPAC navn propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 58.08
Grad ACS