Få mere at vide
Acetone, puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99,5% (GC), Solstice
Beskrivelse
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
- prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
- velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
- variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
- alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetone |
| Smeltepunkt | -94 °C |
| Navn note | Reag. Ph. Eur., reag. ISO |
| Udseende | Farveløs væske |
| Tæthed | 0,791 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 4 x 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.132 |
| Flammepunkt | −17 °C (1,4 °F) |
| Emballage | Poly flaske |
| Brydningsindeks | n20/D 1.359 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetone
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: acetone