Få mere at vide
Acetone, puris. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur. reag. ISO,≥ 99,5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15613680
Skift visning
Mængde:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15613680 6 x 1 L Poly flaske Pakke med 6
15603680 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
15693670 4 x 2.5 L Poly flaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15613680 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 322016X1L
Request Bulk or Custom Format
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC)
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -94°C
Navn note Reag. Ph. Eur., reag. ISO
Udseende Colorless liquid
Tæthed 0.791g/mL at 25°C
Mængde 6 x 1 L
Eksplosionsgrænse 0.132
Flammepunkt −17°C (1.4°F)
Emballage Poly flaske
Brydningsindeks n20/D 1.359
Rester efter fordampning 0 to 0.001%
Titrerbar syre ≤0.0015% (as CH3COOH)
Titrerbar base ≤0.0008% (as NH3)
Lineær formel CH3COCH3
Damptryk 184mmHg (20°C)
FN nummer UN1090
Beilstein 635680
Kogepunkt 56°C (760 mmHg)
Formel vægt 58.08g/mol
Procent renhed ≥99.5% (GC)
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.