Få mere at vide
Acetone, puris. pa ACS reagens, Honeywell
Artikelnummer. p-7073722
Mængde:
1 L
2.5 L
20 kg
25 L
155 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal Drum
Plastflaske
Poly-coated Bottle
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
155kg
2.5 L
20kg
25 L
Artikelnummer. 15633670
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 322011L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Tæthed 0.791g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.132
Flammepunkt −17°C (1.4°F)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3COCH3
Damptryk 184mmHg (20°C)
FN nummer 1090
Beilstein 635680
Formel vægt 58.08g/mol
Procent renhed ≥99.5% (GC)
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetone