Få mere at vide
Acetone, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, NF, Ph. Eur.,≥ 99 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7120105
Mængde:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15682550
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 242016X1L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer af BP, NF, Ph. Eur.,≥ 99 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -95°C
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Farve Farveløs
Tæthed 0.791g/mL at 25°C, 0.790 to 0.792g/mL at 20°C
Kogepunkt 55°C to 57°C
Mængde 6 x 1 L
Eksplosionsgrænse 0.132
Flammepunkt −17°C (1.4°F)
Emballage Poly flaske
Fysisk form Væske
Lineær formel CH3COCH3
Damptryk 184mmHg (20°C)
FN nummer UN1090
Beilstein 635680
Formel vægt 58.08g/mol
Procent renhed ≥99% (GC)
Grad puriss.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.