Få mere at vide
Acetone, Puriss., opfylder analytiske specifikationer for BP, NF, Ph. Eur., ≥99% (GC), Solstice
Beskrivelse
- Solstice har over 200 års historie med produktion af kemikalier med høj renhed
- Det er det førende mærke, der tilbyder højrenhedsopløsningsmidler til dedikerede anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetone |
| Smeltepunkt | -95 °C |
| Navn note | Opfylder analytiske specifikationer fra Ph. Eur.BP, NF |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0,791 g/ml ved 25 °C, 0,790 til 0,792 g/ml ved 20 °C |
| Mængde | 4 x 5 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.132 |
| Flammepunkt | −17 °C (1,4 °F) |
| Emballage | Poly flaske |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetone
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.