Få mere at vide
Acetone, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, NF, Ph. Eur.,≥ 99 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15692540
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 kg
25 L
155 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Plastflaske
Rustfri stål dåse
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
155kg
2.5 L
20kg
25 L
5 L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15692540 1 L Plastflaske 1 L
15612550 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15602550 2.5 L Plastflaske 2.5 L
15672550 5 L Plastflaske 5 L
15672540 10 L Stainless Steel Can 10 L
15632550 25 L Rustfri stål dåse 25 L
15622550 20 kg Rustfri stål dåse 20kg
15682540 155 kg Metal tromme 155kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15692540 Leverandør Fluka Leverandørnr. 242011L
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Tæthed 0.791g/mL at 25°C, 0.790 to 0.792g/mL at 20°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.132
Flammepunkt −17°C (1.4°F)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3COCH3
Damptryk 184mmHg (20°C)
FN nummer 1090
Beilstein 635680
Formel vægt 58.08g/mol
Procent renhed ≥99% (GC)
Grad puriss.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.