Få mere at vide
Acetone, Puriss., opfylder analytiske specifikationer for BP, NF, Ph. Eur., ≥99% (GC), Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15602550
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 kg
25 L
155 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Plastflaske
Rustfri stål dåse
Rustfri ståldåse
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
155kg
2.5 L
20kg
25 L
5 L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15602550 2.5 L Plastflaske 2.5 L
15692540 1 L Plastflaske 1 L
15612550 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15672550 5 L Plastflaske 5 L
15672540 10 L Rustfri ståldåse 10 L
15632550 25 L Rustfri stål dåse 25 L
15622550 20 kg Rustfri stål dåse 20kg
15682540 155 kg Metal tromme 155kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15602550 Leverandør Fluka Leverandørnr. 242012.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.00 DKK
    158.15 DKK / 2.5 L
    Spare 731.85 DKK
    82% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Navn note Opfylder analytiske specifikationer fra Ph. Eur.BP, NF
Tæthed 0,791 g/ml ved 25 °C, 0,790 til 0,792 g/ml ved 20 °C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.132
Flammepunkt −17 °C (1,4 °F)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3COCH3
Damptryk 184 mmHg (20 °C)
FN nummer 1090
Beilstein 635680
Formel vægt 58,08g/mol
Procent renhed ≥99% (GC)
Grad puriss.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.