Få mere at vide
Acetone, Pharmpur™ , Scharlab
Artikelnummer. 11339773
Skift visning
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339773 5 L 5 L
1 options
Artikelnummer. 11339773 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC0312005P
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes i opløsningsmidler, analytisk kemi, syntese af organiske produkter og fotografering.
  • Synonymer: Dimethylketon, 2-propanon
  • Molekylformel: C 3 H 6 O
  • Molær masse: 58,08 g/mol
  • CAS: 67-64-1
  • EIN ECS nr.: 200-662-2
  • Dielektrisk konstant: 20,7 ved 25 °C
  • Reducerende stoffer: Består testen
Tekniske data
Smeltepunkt -95 °C
CAS 67-64-1
Farve Farveløs
Udseende Bestå test
Tæthed 0,79g/cm3
Mængde 5 L
Flammepunkt < −20 °C
Identifikation Bestå test
Tændingspunkt 540 °C
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3488 (n 20 °C/D)
Rester efter fordampning 0,002% maks
Molekylær formel C3H6O
Damptryk 233 hPa ved 20 °C
MDL nummer MFCD00008765
Vand 0,3% max
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Kogepunkt 56 °C
Opløselighedsinformation Blandet i vand (20 °C)
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)=O
IUPAC navn propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formel vægt 58,08g/mol
Procent renhed 99,5% min
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone, extra pure, Ph Eur, BP, NF, pakket i UHDPE flaske
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i