Få mere at vide
Acetoneoxim, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetone Oxime |
| CAS | 127-06-0 |
| Molekylær formel | C3H7NO |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 2-Propanone oxime, Acetoxime, Dimethyl Ketoxime, Exkin 518, N-Isopropylidenehydroxylamine, beta-Isonitrosopropane |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO/c1-3(2)4-5/h5H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=NO)C |
| IUPAC navn | N-propan-2-ylidenhydroxylamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 73.1 |
| Formel vægt | 73.0528 |