Få mere at vide
Acetoneoxim, 98%
Artikelnummer. 11499722
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499722 50 g 50g
11409732 250 g 250g
11489722 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499722 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10802.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 127-06-0 | C3H7NO | 73,10 g/mol
Det er et mellemprodukt, der bruges i organisk syntese og i landbruget. Det er også en vigtig råvare.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
er et mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese og i landbruget. Det er også en vigtig råvare.
Opløselighed Opløseligt i vand (330 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-06-0
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 73.10
MDL nummer MFCD00002118
InChI nøgle PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone oxime, acetoxime, propan-2-one oxime, 2-propanone, oxime, 2-propanone oxime, acetonoxime, acetone, oxime, beta-isonitrosopropane, acetoneoxime, ccris 5
PubChem CID 67180
ChEBI CHEBI:15349
IUPAC navn N-propan-2-ylidenhydroxylamin
SMIL CC(C)=NO
Specifications
Kemisk navn eller materiale Acetone oxime
Smeltepunkt 60 °C til 63 °C
Tæthed 0.901
Kogepunkt 133 °C til 135 °C
Flammepunkt 60 °C (140 °F)
Mængde 50 g
FN nummer UN1325
Beilstein 1560146
Merck Index 14,75
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (330 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 73.1
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetone oxime
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Propanone, oxime