Få mere at vide
Acetoneoxim, 98%
Artikelnummer. 11409732
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409732 250 g 250g
11499722 50 g 50g
11489722 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409732 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10802.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.99 DKK
    497.65 DKK / 250g
    Spare 55.34 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 127-06-0 | C3H7NO | 73,10 g/mol
Det er et mellemprodukt, der bruges i organisk syntese og i landbruget. Det er også en vigtig råvare.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
er et mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese og i landbruget. Det er også en vigtig råvare.
Opløselighed Opløseligt i vand (330 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-06-0
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 73.10
MDL nummer MFCD00002118
InChI nøgle PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone oxime, acetoxime, propan-2-one oxime, 2-propanone, oxime, 2-propanone oxime, acetonoxime, acetone, oxime, beta-isonitrosopropane, acetoneoxime, ccris 5
PubChem CID 67180
ChEBI CHEBI:15349
IUPAC navn N-propan-2-ylidenhydroxylamin
SMIL CC(C)=NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone oxime
Smeltepunkt 60 °C til 63 °C
Tæthed 0.901
Kogepunkt 133 °C til 135 °C
Flammepunkt 60 °C (140 °F)
Mængde 250 g
FN nummer UN1325
Beilstein 1560146
Merck Index 14,75
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (330 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 73.1
Procent renhed 98%