Få mere at vide
Acetone, N.F., A.C.S., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588004 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
4 L
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
4 L
Artikelnummer. 15588004
Brand: Avantor J.T.Baker 246203
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
CAS 67-64-1
Mængde 4 L
Flammepunkt −20.00°C
Emballage Poly Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 0.79kg
Molekylær formel C3H6O
MDL nummer MFCD00008765
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)=O
IUPAC navn propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formel vægt 58.08
Grad ACS/NF