missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetone, Multisolvent™ Karakter, Sharlab

Artikelnummer. 12519307
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12519307 2.5 L Glasflaske 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12519307 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC03102500

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kan bruges til næsten alle laboratorieapplikationer. Acetone, Multisolvent™ Kvalitet fra Sharlab har høj renhed og lavt vandindhold til brug i applikationer, der kræver et produkt af HPLC-kvalitet, ACS-grade, ISO-grade, UV-VIS-grade eller reagenskvalitet.

Multisolvent™ produkter er oftest brugt til HPLC, men kan også bruges til adskillige andre applikationer, hvilket gør det til en af de mest universelle kvaliteter til rådighed. Disse alsidige produkter har adskillige fordele i forhold til anvendelsesspecifikke opløsningsmidler:

  • Garanti resultater: QC-kontroller udføres af moderne analytiske teknikker til alle garanterede applikationer
  • Optimer køb og lagerbeholdning: Et produkt til de fleste applikationer forhindrer behovet for at bestille, lagerføre og spore leveringen af flere kvaliteter
  • Optimal emballage: Meget modstandsdygtige og holdbare ravfarvede glasflasker eller tromler af rustfrit stål sikrer den højeste produktsikkerhed og kvalitet
  • Lavere omkostninger ved at forene: Multiple-use produkter til engangspriser for at undgå at købe små mængder af specifikke produkter
  • Bevar miljøet: Returemballage (engangsglasflasker eller SS-returtromler) hjælper med at forhindre spild

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -95°C
Absorbans 1.000 at 330nm, 0.301 at 335nm, 0.097 at 339nm, 0.046 at 342nm, 0.009 at 350nm
CAS 67-64-1
Farve Farveløs
Surhed Max. 0.0002meq/g
Alkalinitet Max. 0.0002meq/g
Udseende Passes test
Tæthed 0.79g/cm3 at 20°C
Mængde 2.5 L
Flammepunkt −20°
Identifikation Passes test
Tændingspunkt 540°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3588
Renhedsgrad noter Applications: solvents, analytical chemistry, synthesis of organic products, photography
Rester efter fordampning Max. 0.0002%
Molekylær formel C3H6O
Lineær formel (CH3)2CO
Damptryk 233 hPa at 20°C
MDL nummer MFCD00008765
FN nummer 1090
Vand Max. 0.2%
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Kogepunkt 56°C
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)=O
IUPAC navn propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formel vægt 58.08g/mol
Procent renhed Min. 99.8%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.