Få mere at vide
Acetone, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11438262 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
0.5 L
1 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11438262 4 L
11442451 100 mL
11456221 0.5 L
11466221 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11438262 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219383204
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Acetone ACS, ≥99,5 %, klar, farveløs væske
  • Det er et almindeligt anvendt materiale til fremstilling af forskellige kemikalier som methylisobutylketon, mesityloxid, diacetonalkohol, eddikesyre (via ketenprocessen), iodoform og bromoform.
  • Andre produkter, hvor acetone anvendes i produktionen, inkluderer rayon, fotografiske film samt malings- og lakfjernere.
  • I kemisk syntese er acetone blevet anvendt til syntese og isolering af både organiske og uorganiske forbindelser og komplekser. Disse inkluderer t-butanesulfinamid, terpener, thiol-stabiliserede guldkolloider, calixphyrin-makrocykler og trispyrazolylborat platinforbindelser.
  • Acetone bruges også i HPLC-analyse af organiske og uorganiske arter, herunder guld-nanopartikelklynger og planteolier. Acetone er blevet anvendt i proteinkrystallisering.
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Smeltepunkt -137 °F
Farve ≤10
Tæthed 0,7905 til 0,793 g/cm3 (bogstaveligt)
Mængde 4 L
Flammepunkt -17 °C (1,4 °F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.359 (bogstaveligt)
Renhedsgrad noter ≥99.5%
Titrerbar base ≤0,0006 meq/g
Damptryk 184 mmHg (20 °C)
FN nummer UN1090
Vand ≤0.5%
Beilstein 635680EC
Synonym 2-propanone, dimethyl ketone, β-ketopropane
Kogepunkt 56,2 °C (ved 1013 hPa (litteratur))
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Grad ACS