Få mere at vide
Acetone, laboratoriereagens, ≥99,5%, Solstice
Artikelnummer. 15681640 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
10 L
20 L
25 L
4 x 4 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Polyflaske
Rustfri stål dåse
Rustfri ståldåse
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
20 L
25 L
4 L
Pakke med 4
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15681640 25 L Rustfri stål dåse 25 L
15651640 1 L Glasflaske 1 L
15688320 4 L Glasflaske 4 L
15611650 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15631640 10 L Rustfri ståldåse 10 L
15691640 4 x 4 L Glasflaske Pakke med 4
15601650 4 x 5 L Polyflaske Pakke med 4
15671640 20 L Rustfri ståldåse 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15681640 Leverandør Fluka Leverandørnr. 17997325L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3680.00 DKK
    2965.55 DKK / 25 L
    Spare 714.45 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Laboratoriereagens,≥ 99,5 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -94 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0,791 g/ml ved 25 °C
Mængde 25 L
Eksplosionsgrænse 0.132
Flammepunkt −17 °C (1,4 °F)
Emballage Rustfri stål dåse
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.359 (bogstaveligt)
Lineær formel CH3COCH3
Damptryk 184 mmHg (20 °C)
FN nummer UN1090
Beilstein 635680
Kogepunkt 56 °C
Formel vægt 58,08g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad Laboratoriereagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.