Få mere at vide
Acetone Hydralazine Hydrazone, TRC
Artikelnummer. 30313098
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30313098 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30313098 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA163875250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone Phthalazin-1-yl-hydrazone
CAS 56173-18-3
Molekylær formel C11 H12 N4
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12N4/c1-8(2)13-15-11-10-6-4-3-5-9(10)7-12-14-11/h3-7H,1-2H3,(H,14,15)
SMIL CC(=NNc1nncc2ccccc12)C
IUPAC navn N-(propan-2-ylideneamino)phthalazin-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 200.24
Formel vægt 200.1062