Få mere at vide
Acetone, HPLC-kvalitet til laboratoriebrug og HPLC, Chem Lab
Artikelnummer. 15919286
Skift visning
Acetone, HPLC-kvalitet til laboratoriebrug og HPLC, 2,5 L
Artikelnummer.
15919286 Acetone, HPLC-kvalitet til laboratoriebrug og HPLC, 2,5 L
1 options
Artikelnummer. 15919286 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL00.0172.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00 DKK
    466.42 DKK / 2.5 L
    Spare 130.58 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Smeltepunkt -94 °C
CAS 67-64-1
Farve Farveløs
Surhed < 0,0005 meq/g
Tæthed 0.791 g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt -20 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde > 99.8%
Molekylær formel C3H6O
MDL nummer MFCD00008765
Vand < 2000 pom
Kogepunkt 56 °C
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)=O
IUPAC navn propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 58.08
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone, HPLC grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone