Få mere at vide
Acetone, HPLC-kvalitet, 99,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3256838
Mængde:
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Artikelnummer. 11338207
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022928.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Acetone, HPLC Grade bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri. Det er nyttigt som et laboratoriereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt °C to 94°C
Farve Farveløs
Udseende Colorless liquid
Tæthed 0.791
Kogepunkt 56°C
Mængde 1 L
Flammepunkt -17°C (1°F)
Lugt Characteristic
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.359
Analyseprocentområde >99.5%
Damptryk 247 hPa (185mm Hg) at 20°C
Beilstein 635680
Opløselighedsinformation Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Formel vægt 58.08
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone, HPLC Grade, 99.5+%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetone