Få mere at vide
Acetone, Solstice
Descripción
- Vi er jeres leverandør af laboratoriereagenser og kemikalier af høj kvalitet til analytiske og kemiske laboratorier: Opløsningsmidler – til ACS-specifik brug (HPLC), ACS til generel brug, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser. Uorganiske Kemisk – syntese og uorganisk kemi, herunder essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer samt reagenser til kemiske reaktioner.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 67-64-1 |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | -17 °C |
| Emballage | Plastflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.3580 - 1.3600 |
| Molekylær formel | C3H6O |
| MDL nummer | MFCD00008765 |
| Vand | Max. 0,2 % |
| InChI nøgle | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetone
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?