Få mere at vide
Acetone, til GC-restanalyse, Scharlab
Artikelnummer. 11319783
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11319783 2.5 L Glasflaske 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 11319783 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC03082500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til fremstilling af prøver til analyse af pesticider, hvor opløsningsmiddelekstraktion er påkrævet. Acetone, til GC-restanalyse, Scharlab er et ekstraordinært rent opløsningsmiddel med kontroller, der sikrer fravær af toppe på over 3 ppt.
Opløsningsmidler af GC-restanalysekvalitet bruges til at forberede prøver til pesticidanalyse. Prøven inddampes, remanensen genopløses i opløsningsmidlet, og opløsningen analyseres ved hjælp af gaskromatografi. Fordampning koncentrerer både resten og eventuelle urenheder i selve opløsningsmidlet, så denne type analyse kræver ekstraordinært rene opløsningsmidler.
  • Kontroller udført af GC-ECD for at sikre fravær af toppe på over 3 ppt (udtrykt som lindan), fra lavt, medium og højt kogepunkt (fra 1,2,4-trichlorbenzen til decachlorbiphenyl), og også i området omkring 2,4,5-trichlorbiphenyl.
  • Disse kontroller sikrer, at kvaliteten af opløsningsmidlerne fra GC-residueanalyse er egnet til analyse af organochlorerede, dioxin-, furan- og PCB-pesticidrester.
  • Ved analyse af pesticidrester bruges vandfrit natriumsulfat normalt som tørremiddel, når ekstraktionsprocessen er udført efter adskillelse af de vandige og organiske faser.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -95°C
CAS 67-64-1
Farve Farveløs
Tæthed 0.79g/cm3 at 20°C
Mængde 2.5 L
Flammepunkt −20°
Identifikation Passes test
Tændingspunkt 540°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3588
Renhedsgrad noter Suitable for organohalogenated pesticide and dioxins, furans and PCBs residue analysis
Rester efter fordampning Max. 0.0001%
Molekylær formel C3H6O
Lineær formel (CH3)2CO
Damptryk 233 hPa at 20°C
MDL nummer MFCD00008765
FN nummer 1090
Vand Max. 0.2%
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Kogepunkt 56°C
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)=O
IUPAC navn propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formel vægt 58.08g/mol
Procent renhed Min. 99.8%
Grad GC-restanalyse