Få mere at vide
Acetone, til GC Plus, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16613964
Skift visning
:
18 L
Artikelnummer.
16613964 18 L
1 options
Artikelnummer. 16613964 Leverandør Honeywell Burdick & Jackson Leverandørnr. 6583018LRC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -95°C
CAS 67-64-1
Farve Farveløs
Tæthed 0.79 g/cm3 (20°C)
Mængde 18 L
Flammepunkt -17°C
Molekylær formel C3H6O
MDL nummer MFCD00008765
Beilstein 635680
Synonym Acetonum
Kogepunkt 55°C to 57°C (1013 hPa)
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)=O
IUPAC navn propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 58.08
Grad GC