Få mere at vide
Acetone, for gas chromatography MS SupraSolv™, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 32210761
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glass Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
32210761 2.5 L Glass Bottle
32210668 1 L Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32210761 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1006582500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For gas chromatography MS SupraSolv™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
pH 5 to 6 (at 395g/L 20°C)
Smeltepunkt -95.4°C
Farve Colorless
Tæthed 0.79g/cm3 at 20°C
Mængde 2.5 L
Flammepunkt <−20°C (<−4°F)
Tændingspunkt 465°C (869°F)
Lugt Fruity
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.35
Damptryk 233 hPa (20°C)
FN nummer 1090
Kogepunkt 56.2°C
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C
Formel vægt 58.08