Få mere at vide
Acetone, Fluka™
Artikelnummer. 15661640 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glass Bottle
Grad:
Reagent
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Grad unitSize
15661640 2.5 L Glass Bottle Reagent 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 15661640 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 1799732.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Laboratory Reagent, ≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -95°C
CAS 67-64-1
Farve Colorless
Mængde 2.5 L
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C3H6O
MDL nummer MFCD00008765
Kogepunkt 55°C to 57°C (1.013 hPa)
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)=O
IUPAC navn propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 58.08
Procent renhed 0.995
Grad Reagent
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.