Få mere at vide
Acetone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Product Code. 11453483 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
10 l
25 l
Emballage:
HDPE plastikflaske
Metal dåse
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
missing translation for 'unitSize':
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage missing translation for 'unitSize'
11453483 2,5 l HDPE plastikflaske 2.5 L
11443733 500 ml Ravgul glasflaske 500ml
10266481 1 l Ravgul glasflaske 1 L
10314930 2,5 l Ravgul glasflaske 2.5 L
10304930 2,5 l Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10580521 5 l HDPE plastikflaske 5 L
10244202 5 l HDPE plastikflaske 5 L
10362459 5 l Plastbeholder 5 L
10711934 10 l Plastbeholder -
10273750 25 l Metal dåse 25 L
11984811 25 l Plastbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 missing translation for 'options'
Product Code. 11453483 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' A/0560/PC17
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Specifications
Emballage HDPE plastikflaske
CAS 67-64-1
Damptryk 247 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,32 mPaS ved 20 °C
Dampdensitet 2
Fysisk form Væske
Molekylær formel C3H6O
MDL nummer 8765
Farve Farveløs
pH 7
Smeltepunkt -95 °C
Kogepunkt 56 °C
Mængde 2,5 l
Formel vægt 58,08g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetone
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone