Få mere at vide
Acetone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11443733 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
10 l
25 l
Emballage:
HDPE plastikflaske
Metal dåse
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11443733 500 ml Ravgul glasflaske 500ml
10266481 1 l Ravgul glasflaske 1 L
10314930 2,5 l Ravgul glasflaske 2.5 L
11453483 2,5 l HDPE plastikflaske 2.5 L
10304930 2,5 l Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10580521 5 l HDPE plastikflaske 5 L
10244202 5 l HDPE plastikflaske 5 L
10362459 5 l Plastbeholder 5 L
10711934 10 l Plastbeholder -
10273750 25 l Metal dåse 25 L
11984811 25 l Plastbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11443733 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/0560/08
Tekniske data
Emballage Ravgul glasflaske
CAS 67-64-1
Damptryk 247mbar at 20°C
Viskositet 0.32 mPaS at 20°C
Dampdensitet 2
Fysisk form Væske
Molekylær formel C3H6O
MDL nummer 8765
Farve Farveløs
pH 7
Smeltepunkt -95°C
Kogepunkt 56°C
Mængde 500 ml
Formel vægt 58.08g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.