Få mere at vide
Acetone, Environmental Grade, 99.5+%
Artikelnummer. 11364708
Mængde:
1 L
4 L
4 x 4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
16 L
4 L
Artikelnummer. 11364708
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043053.K7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Suitable For Pesticide Residue Analysis | CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Velegnet til analyse af pesticidrester Acetone er et polært, aprotisk opløsningsmiddel, der bruges til syntese og isolering af både organiske og uorganiske forbindelser og komplekser. Det spiller en afgørende rolle i Jones oxidation. Det bruges til at skylle laboratorieglas på grund af dets lave omkostninger og flygtighed. Det bruges til fremstilling af forskellige kemikalier såsom methylisobutylketon, mesityloxid, diacetonalkohol, eddikesyre, iodoform, bromoform, rayon og fotografiske film, malings- og lakfjernere. Det er også nyttigt i syntesen af t-butansulfinamid, terpener, thiol-stabiliserede guldkolloider, calixphyrin-makrocykler og trispyrazolylborat-platinforbindelser. Det spiller en vigtig rolle i proteinkrystallisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt °C to 94°C
Farve Colorless
Tæthed 0.791 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 56°C
Mængde 4 L
Flammepunkt -17°C (1°F)
Tændingspunkt 465°C (869°F)
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.359
Analyseprocentområde >99.5%
Damptryk 185mm Hg at 20°C
FN nummer 1090; Colorless
Beilstein 635680
Opløselighedsinformation Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Formel vægt 58.08
Grad Environmental