Få mere at vide
Acetone, til elektronisk brug (MOS), Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072772 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2,5 l
5 l
25 l
Emballage:
Aluminium dåse
Metal dåse
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
5 L
Artikelnummer. 10590711
Brand: Fisher Chemical A/0601/17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Emballage Ravgul glasflaske
CAS 67-64-1
Damptryk 247mbar at 20°C
Viskositet 0.32 mPaS at 20°C
Dampdensitet 2
Fysisk form Væske
Molekylær formel C3H6O
MDL nummer 8765
Farve Farveløs
pH 7
Smeltepunkt -95°C
Kogepunkt 56°C
Mængde 2,5 l
Formel vægt 58.08g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.