Få mere at vide
Acetone, til elektronisk brug (MOS), Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2,5 l
5 l
25 l
Emballage:
Aluminium dåse
Metal dåse
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Aluminium dåse |
| CAS | 67-64-1 |
| Damptryk | 247mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.32 mPaS at 20°C |
| Dampdensitet | 2 |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | C3H6O |
| MDL nummer | 8765 |
| Farve | Farveløs |
| pH | 7 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetone
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.