Få mere at vide
Acetone E, Solstice
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetone E |
| Smeltepunkt | -95 °C |
| CAS | 67-64-1 |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 7 L |
| Emballage | Returdåse i rustfrit stål |
| Molekylær formel | C3H6O |
| MDL nummer | MFCD00008765 |
| Kogepunkt | 55 °C til 57 °C (10¹ hPa) |
| InChI nøgle | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |