Få mere at vide
Acetone, tørret, reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11309783
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11309783 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 11309783 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC03161000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder et meget lavt vandindhold på≤ 0,01% H2 . Acetone, tørret, reagenskvalitet, Scharlab er et tørt opløsningsmiddel til brug i både organisk og uorganisk syntese.
Opløsningsmidler af reagenskvalitet er den hyppigst anvendte kvalitet til laboratorieanalysearbejde. De svarer til en kvalitet af højkvalitetskemikalier til laboratorie- og specialiseret industriel brug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -95°C
CAS 67-64-1
Farve Farveløs
Surhed Max. 0.0002meq/g
Alkalinitet Max. 0.0002meq/g
Udseende Passes test
Tæthed 0.79g/cm3 at 20°C
Mængde 1 L
Flammepunkt −20°
Identifikation Passes test
Tændingspunkt 540°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3588
Renhedsgrad noter Applications: solvents, analytical chemistry, synthesis of organic products, photography
Rester efter fordampning Max. 0.0005%
Molekylær formel C3H6O
Lineær formel (CH3)2CO
Damptryk 233 hPa at 20°C
MDL nummer MFCD00008765
FN nummer 1090
Vand Max. 0.01%, Dried
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Kogepunkt 56°C
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)=O
IUPAC navn propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formel vægt 58.08g/mol
Procent renhed Min. 99.8%
Grad Reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone, dried (max. 0,01% H2O), for analysis, ExpertQ
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone