Få mere at vide
Acetone-d6 (reagent grade), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetone-D6 |
| CAS | 666-52-4 |
| Molekylær formel | C3 2H6 O |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 64.12 |
| Formel vægt | 64.0795 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 99% Chemical Purity |