Få mere at vide
Acetone-d6, til NMR, pakket i 0,75 ml ampuller, 99,9 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
7.5 mL
Emballage:
Ampul
Pakningsstørrelse:
7.5ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10627261 7.5 mL Ampul 7.5ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10627261 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 320620075
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 666-52-4 | C3H6O | 64.117 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone-d6
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99.9 atom % D
Tæthed 0.8700g/mL
Deuterium (D) 99.85% min.
Flammepunkt −20°C
Emballage Ampul
Vand 0.1% max. (Coulometric)
Mængde 7.5 mL
CAS 666-52-4
Smeltepunkt -93.0°C
Kogepunkt 55.0°C
Molekylær formel C3H6O
Lineær formel CD3COCD3
MDL nummer MFCD00044635
Beilstein 01, III, 2741
Synonym acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
SMIL CC(=O)C
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-on
Molekylvægt (g/mol) 64.117
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
Formel vægt 64.13
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone-d6
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.