Få mere at vide
Acetone-d6, til NMR, med 0,03 % TMS, 99,9 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10565091 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10565091
Brand: Thermo Scientific Acros 351380500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 666-52-4 | C3H6O | 64.117 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
for NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 666-52-4
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 64.117
MDL nummer MFCD00044635
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Synonym acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-on
SMIL CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone-d6
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99.9 atom% D
Tæthed 0.8700g/mL
Deuterium (D) 99.85% min.
Flammepunkt −20°C
Emballage Glasflaske
Vand 0.1% max. (Coulometric)
Mængde 50 mL
Smeltepunkt -93.0°C
Kogepunkt 55.0°C
Lineær formel CD3COCD3
Beilstein 01, III, 2741
Formel vægt 64.13
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone-d6
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.