Få mere at vide
Acetone-d6, til NMR, med 0,03 % TMS, 99,9 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10133431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10133431 10 mL Glasflaske 10ml
10565091 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10133431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 351380100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 666-52-4 | C3H6O | 64.117 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
for NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 666-52-4
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 64.117
MDL nummer MFCD00044635
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Synonym acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-on
SMIL CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone-d6
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99.9 atom% D
Tæthed 0.8700g/mL
Deuterium (D) 99.85% min.
Flammepunkt −20°C
Emballage Glasflaske
Vand 0.1% max. (Coulometric)
Mængde 10 mL
Smeltepunkt -93.0°C
Kogepunkt 55.0°C
Lineær formel CD3COCD3
Beilstein 01, III, 2741
Formel vægt 64.13
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone-d6
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.