Få mere at vide
Acetone-d6, 100% (Isotopic), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11389927
Skift visning
Mængde:
10 Ea.
2 Ea.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389927 2 Ea. Pakke med 2
11399927 10 Ea. Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11389927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042260.SA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 666-52-4
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 64.117
MDL nummer MFCD00044635
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Synonym acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-one
SMIL CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone-d6
Smeltepunkt -94°C
Tæthed 0.872
Kogepunkt 56°C
Flammepunkt -17°C (1°F)
Emballage Prescored ampoules, 0.75mL/ampoule
Brydningsindeks 1.3554
Mængde 2 Ea.
FN nummer UN1090
Specifik vægtfylde 0.872
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 64.13
Procent renhed 100%
Fysisk form Liquid