Få mere at vide
Acetone, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. 15672870
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15672870 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Artikelnummer. 15672870 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 2707251L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -94°C (literature)
Navn note CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%
Absorbans max. 1.00 at 330 nm, max. 0.10 at 340 nm, max. 0.02 at 350 nm, max. 0.01 at 400 nm
CAS 67-64-1
CAS min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Tæthed 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 1 L
Flammepunkt −17°C
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C3H6O
Lineær formel CH3CON(CH3)2
MDL nummer MFCD00008765
FN nummer UN1090
Beilstein 635680
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Kogepunkt 55°C to 57°C
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)=O
IUPAC navn propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formel vægt 58.08
Procent renhed >99.9%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.