Få mere at vide
Acetone CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,8 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7073708
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
Gentagen eksponering kan give tør eller revnet hud.
Artikelnummer. 15654510
Brand: Honeywell-Chromasolv 348501L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gentagen eksponering kan give tør eller revnet hud.
Acetones luminesensintensitet afhænger af opløsningens komponenter. 1 Acetones absorption af UV-lys resulterer i dets fotolyse og produktion af radialer. 1
  • Til HPLC og organisk syntese
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
  • Høj parti-til-lot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -94°C
Navn note for HPLC
Tæthed 0.791g/mL at 25°C
Kogepunkt 56°C (760 mmHg)
Mængde 1 L
Brydningsindeks n20/D 1.359
Lineær formel CH3COCH3
Damptryk 184mmHg (20°C)
Beilstein 635680
Formel vægt 58.08g/mol
Procent renhed ≥99.8%
Grad CHROMASOLV
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.